Documenti fondamentali
288179
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinonimo/i:
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24Cl3CrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
143 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
288179-10G4061826273456