202231
Chromium(III) acetylacetonate
97%
Sinonimo/i:
Chromium(III) 2,4-pentanedionate, Cr(acac)3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
P. eboll.
340 °C (lit.)
Punto di fusione
210 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Applicazioni
- Redox-Activity Catalysis: Discusses the ligand field-activated redox activity of Chromium(III) acetylacetonate, highlighting its use in hydrogenation catalysis (Vinum et al., 2020).
- Diffusion Behavior in Supercritical CO2: A study examining the diffusion behavior of Chromium(III) acetylacetonate in supercritical CO2, aiding in the application of supercritical fluids in materials processing (Cordeiro et al., 2016).
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?