514365
Copper(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione copper(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)copper(II), Cu(acac)2, Cupric acetylacetonate
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Punto di fusione
284-288 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- A precursor for atomic layer deposition of copper oxide for all-oxide photovoltaics.
- A catalyst for the aziridination of styrene.
- A catalyst for Huisgen-Click reaction to synthesize 1,2,3-triazoles.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In this article, we will discuss coinage metal deposition processes in order to provide a sense of the most critical precursors, reducing agents, and processes.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis