Key Documents
151831
Sigma-Aldrich
Cloroformio-d
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
deutero-cloroformio
About This Item
Formula condensata:
CDCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.38
Beilstein:
1697633
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
contiene
1 % (v/v) TMS
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
60.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Chloroform-d (Deuterochloroform, CDCl3) is a deuterated derivative of chloroform. It contains 1%(v/v) TMS (Tetramethylsilane, added as a stabilizer). Quantitative infrared spectral investigations of carbon-deuterium stretching bands of chloroform-d in various organic solvents have been reported. Raman difference spectroscopic studies of mixtures of chloroform-d and liquid chloroform have been conducted to evaluate frequency shifts in the in the ν1 and ν2 bands of CHCl3 and CDCl3.
Applicazioni
Chloroform-d has been used as the deuterated solvent for the NMR spectral studies of the corresponding chiral derivatives of β-aminopropanoic acid containing the α-phenylethyl group, which serve as useful starting materials for the asymmetric synthesis of β-amino acids.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetone-d6 99.9 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
454133
Acetone-d6
Metanolo-d4 ≥99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
417653
Metanolo-d4
Cloroformio-d "100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer
Sigma-Aldrich
431915
Cloroformio-d
Metanolo-d4 ≥99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
439029
Metanolo-d4
Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.03420
Chloroform-D1
Preparation of chiral derivatives of ?-Ala containing the a-phenylethyl group: useful starting materials for the asymmetric synthesis of ?-amino acids
Guzman-Mejia R, et al.
Nature Protocols, 2(11), 2759-2766 (2007)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Ramón Guzmán-Mejía et al.
Nature protocols, 2(11), 2759-2766 (2007-11-17)
The use of microwave (MW) irradiation for the condensation reaction between acetophenone and alpha-phenylethylamine to prepare (R,R)-bis[alpha-phenylethyl]amine results in significantly reduced reaction times relative to the use of conventional heating. In this protocol, a secondary amine, (R,R)-bis(alpha-phenylethyl)amine is treated with
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys., 23(5), 896-898 (1955)