208272
Vanadium(III) chloride
97%
Sinonimo/i:
Vanadium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Densità
3 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[V](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
208272-25G | 4061838252463 |
208272-100G | 4061838252456 |
208272-5G | 4061838252470 |
208272-PZ | 4061823848701 |
208272-1G | 4061838769633 |