Documenti fondamentali
336149
Sigma-Aldrich
Rubidium bromide
99.6% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rubidium monobromide
About This Item
Formula condensata:
RbBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.6% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6