Documenti fondamentali
572659
Sigma-Aldrich
Germanium(II) bromide
97%
Sinonimo/i:
Dibromogermylene, Germanium dibromide
About This Item
Formula condensata:
GeBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: germanium
Punto di fusione
120-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2