439681
Ioduro di sodio
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sodium monoiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
661 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?