229911
Ioduro di sodio
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable (MS-laser desorption/ionization (LDI-MS))
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
661 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?