538728
Triethyl phosphate
ReagentPlus®, ≥99.8%
Sinonimo/i:
TEP, Ethyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.28 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.8%
Temp. autoaccensione
845 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Sensor Technology for Chemical Detection: Triethyl phosphate is utilized in the development of trisaryl phosphoric triamide-based resins for a quartz crystal microbalance sensor, enhancing the detection capabilities for sulfur mustard simulants, which is critical in chemical safety and environmental monitoring (Heo et al., 2024).
- Flame-Retardant Bio-based Composites: Research highlights the use of triethyl phosphate in creating flame-retardant, energy-storage, and transparent bio-based composites, leveraging natural cellulose templates to enhance both safety and environmental sustainability (Li et al., 2024).
- Environmental Biodegradation Studies: Triethyl phosphate is instrumental in a novel method for rapidly monitoring organophosphate flame retardants (OPFRs) by liquid-liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, a significant advancement in environmental science for assessing biodegradation (Losantos et al., 2024).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
538728-100ML | 4061832566504 |
538728-20L | |
538728-18L | 4061837659140 |
538728-1L | 4061832566511 |
538728-4L | 4061832566528 |