Key Documents
719765
Sigma-Aldrich
Triethyl-13C6 phosphate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Ethyl-13C6 phosphate
About This Item
Formula condensata:
(13C2H5O)3PO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
215 °C (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)