229881
Sodium bromide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bromide salt of sodium, Trisodium tribromide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 806 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
755 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- A catalyst to synthesize tetrahydrobenzo[b]pyrans via three-component cyclocondensation of aryl aldehydes, alkyl nitriles, and dimedone under solvent-free and microwave-assisted reactions.
- A precursor to synthesize bromomethylated γ-lactones via an electrochemical process.
- A sodium bromide bath to prepare small Ag nanocubes with sharp edges.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?