Documenti fondamentali
1.06363
Supelco
Sodium bromide
99.995 Suprapur®
Sinonimo/i:
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BrNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-599-9
NACRES:
NA.21
Saggio:
99.995%
Grado:
for inorganic trace analysis
Solubilità:
946 g/L
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 806 °C)
Saggio
99.995%
Potenza
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
Solubilità
946 g/L
Densità
3.2 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
1750 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Phosphate (PO₄) (as P): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄) (as S): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.050 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.05 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6