212806
Diethylaluminum chloride solution
1.0 M in hexanes
Sinonimo/i:
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in hexanes
Densità
0.711 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- As a Lewis acid for the synthesis of Lewis acid-base bifunctional asymmetric catalysts for cyanosilylation of aldehydes and in Strecker reaction.
- For the synthesis of precursors for lanthanide/aluminum catalysts for diene polymerization.
- As a co-initiator in the cationic polymerization of isobutylene.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?