Documenti fondamentali
439738
Sigma-Aldrich
Manganese(II) iodide
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
About This Item
Formula condensata:
MnI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder or crystals (or flakes)
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
80 °C (dec.) (lit.)
Densità
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5