208450
Germanium(IV) chloride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Germanium tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
76 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: germanium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−49.5 °C (lit.)
Densità
1.844 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
Does not sustain combustion.
Punto d’infiammabilità (°C)
Does not sustain combustion.
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter