Documenti fondamentali
561142
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nickel bromide, Nickel dibromide, Nickelous bromide
About This Item
Formula condensata:
NiBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
963 °C (lit.)
Densità
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Nickel(II) bromide, an inorganic compound that readily dissolves in water, finds application in the manufacturing of batteries, especially as an electrode material or an electrolyte additive. It is also utilized as a catalyst or catalyst precursor in various chemical reactions, particularly in organic synthesis and industrial processes.
Applicazioni
Nickel(II) bromide can be:      
  • Used as a cathode material for sodium-metal halide batteries.
  • Used in effective passivation strategy to enhance the optical properties, efficiency, and stability of blue-emitting CsPbBr3 perovskite nanoplatelets for high-performance monochrome LED applications.
  • Used as a nickel precursor in cross-electrophile coupling reactions.   
  • Used as a precursor for the synthesis of other nickel compounds.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.