Documenti fondamentali
459674
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Sinonimo/i:
Diglyme nickel dibromide
About This Item
Formula condensata:
NiBr2 · O(CH2CH2OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Stringa SMILE
Br[Ni]Br.COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3.2BrH.Ni/c1-7-3-5-9-6-4-8-2;;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
RRSIMIHTHWYRRA-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex can be used as a catalyst to prepare:
  • Hindered diarylmethanols and benzylic alcohols by the addition of aryl halides to various aldehydes in the presence of Zn as a reducing agent.
  • Benzene-fused cyclic compounds via reductive dicarbofunctionalization of unactivated alkenes using less reactive benzyl chlorides.
  • Benzylboron derivatives via C-C cross-coupling reaction between substituted 5-bromo-3-methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl triflate and bromomethylboronic acid pinacol ester.
  • N-(Hetero)aryl sulfamides by N-arylation of sulfamides with aryl bromides in the presence of a photosensitizer.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Photochemically Mediated Nickel-Catalyzed Synthesis of N-(Hetero) aryl Sulfamides
Simons RT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85(10), 6380-6391 (2020)
Aryne Reaction and Cross-coupling Approach for the Synthesis of Diverse N-Arylphenylalanine Derivatives
Kobayashi T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 49(7), 809-812 (2020)
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.