Documenti fondamentali
407151
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S)-(−)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine
99%
Sinonimo/i:
(S,S)-2,2′-(2,6-Pyridinediyl)bis(4-isopropyl-2-oxazoline), (S,S)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.38
Beilstein:
5824976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D −118°, c = 0.7 in methylene chloride
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
CSGQGLBCAHGJDR-HUUCEWRRSA-N
Applicazioni
Used as a ligand to prepare novel ruthenium-pyridine-carboxylate complexes as new catalytic systems for alkene epoxidation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nishiyama, H. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1863-1863 (1997)
Articoli
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.