Key Documents
496065
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Sinonimo/i:
(R,R)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (R,R)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H19N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
Punto di fusione
171-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m0/s1
HLHBIMJNCKZZQO-SFTDATJTSA-N
Applicazioni
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine [Pybox] may be used as a chiral ligand in the copper-catalyzed enatioselective arylation of N-arylated tetrahydroisoquinolines (THIQs) with arylboronic acids in the presence of a photoredox catalyst.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Copper-catalyzed asymmetric sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinoline mediated by a visible light photoredox catalyst.
Querard P, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12(1), 2636-2643 (2016)