496073
2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Sinonimo/i:
(S,S)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (S,S)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
171-175 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m1/s1
HLHBIMJNCKZZQO-NHCUHLMSSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.