Key Documents
762385
Sigma-Aldrich
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine
96%
Sinonimo/i:
Bipymox
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
Punto di fusione
185-190 °C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ligand used in the asymmetric hydrosilation of ketones.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nishiyama, H.; Yamaguchi, S. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 143-143 (1993)