D216305
2,2′-Bipyridyl
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
powder or granules
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
273 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053) , FNTA(2339)
mouse ... Ephx2(13850)
Descrizione generale
Applicazioni
- the preparation of fluorescent dyes like products 754730, 544981, 804215.
- the preparation ofcopper(II)-bipyridine-naringenin complex.
- the preparation of 2,2′-bipyridyl hydrobromide.
- as a ligand in the greener oxidation of alcohols under aerobic conditions
- as a complex with CuBR2 in the green synthesis of propargylamines
- the synthesis of [Ru(bipy)3]Cl2, a common metal complex with usefulphotochemistry often used in photoredox catalysis as a sensitizer
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
131 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Tools and techniques for performing atom transfer radical polymerization (ATRP) with benefits and limitations.