P5629
Potassium phosphate tribasic
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Tripotassium phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densità
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in lysis buffer for the isolation of protein from Gram positive bacteria
- as a reagent for the scalable synthesis and post-modification of NU-1000 (mesoporous metal-organic framework)
- as a reagent for the plasma membrane preparation of Lilium davidii or Oryza sativa with high purity
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?