904872
Pomalidomide-PEG2-butyl azide
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2-((6-Azidohexyl)oxy)ethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-6-N3, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.