902578
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
≥95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, HO-PEG6-CO-OtBu
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n/D 1.454
Densità
1.068
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C19H38O9/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h20H,4-17H2,1-3H3
VGGDPFAYSOSIOK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Maleimide-oligo(ethylene glycol) Derivatives of Camptothecin as Albumin-Binding Prodrugs: Synthesis and Antitumor Efficacy
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)