902586
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Sinonimo/i:
tert-Butyl-1-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, HO-PEG4-CO-OtBu
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n/D 1.4492
Densità
1.04746 g/mL
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H30O7/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h16H,4-13H2,1-3H3
FJRDXEGYAVAMLB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
902586-1G | 4061838693556 |
902586-250MG | 4061838693563 |