Documenti fondamentali
901275
Sigma-Aldrich
Sodium ethyl sulfate
≥98%
Sinonimo/i:
Sodium sulfovinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Stringa SMILE
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Building block for chemical synthesis. Sodium ethyl sulfate may also be used in the preparation of sodium ethane sulfonate by heating it in concentrated sodium sulfite aqueous solution. This product was previously listed as CDS000593.
Sodium ethyl sulfate can be converted to nitroethane.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of nitroalkanes.
Aitken R A and Aitken K M
Sci. Synth., 41, 9-258 (2010)