917729
C5 Lenalidomide-piperazine-pyridine-alkyne-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
4-(4-(5-(3-Aminoprop-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl)piperazin-1-yl)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)butanamide, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCCN4CCN(C5=CC=C(C#CCN)C=N5)CC4)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C29H33N7O4.ClH/c30-11-1-3-20-5-9-25(31-18-20)35-15-13-34(14-16-35)12-2-4-26(37)32-22-6-7-23-21(17-22)19-36(29(23)40)24-8-10-27(38)33-28(24)39;/h5-7,9,17-18,24H,2,4,8,10-16,19,30H2,(H,32,37)(H,33,38,39);1H
CLHMZJWSMMCSAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)