920797
C5 Lenalidomide-pyridine-PEG1-piperazine hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)-2-(6-(3-(piperazin-1-yl)propoxy)pyridin-3-yl)acetamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CC4=CC=C(OCCCN5CCNCC5)N=C4)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C27H32N6O5.ClH/c34-23-6-5-22(26(36)31-23)33-17-19-15-20(3-4-21(19)27(33)37)30-24(35)14-18-2-7-25(29-16-18)38-13-1-10-32-11-8-28-9-12-32;/h2-4,7,15-16,22,28H,1,5-6,8-14,17H2,(H,30,35)(H,31,34,36);1H
QKGIMVMGIIYMPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
920797-50MG | 4065266120844 |