921327
C5 Lenalidomide-PEG6-Butyl NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
24-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
Applicazioni
Technology Spotlight:Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal:Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)