917672
A1V1PF2-OEt-C10-NH2 hydrochloride
Sinonimo/i:
AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Ethyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((10-aminodecyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate, SNIPER building block
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
A1V1PF2
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](NCCCCCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
QUKDWZWTEXJGJX-LODWOWGDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Building blocks in this series:
917710 A1V1PF2-OEt
917427 A1V1PF2-OEt-C6-NH2 hydrochloride
917672A1V1PF2-OEt-C10-NH2 hydrochloride
917923 A1V1PF2-OEt-PEG1-NH2 hydrochloride
916676 A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)