916706
BocA1V2PF1-NHC10-NH2
Sinonimo/i:
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-((10-aminodecyl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
BocA1V2PF1
Livello qualitativo
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCCCCCCCCCN)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
Applicazioni
Building blocks in this series:
916978 BocA1V2PF1
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)