923907
6F,C5-Pomalidomide-piperazine-piperidine-4-carbothioamide hydrochloride
Sinonimo/i:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-fluoro-6-(4-(piperidine-4-carbonothioyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker–E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
6F,C5-Pomalidomide
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(N2C(C(C=C(F)C(N3CCN(C(C4CCNCC4)=S)CC3)=C5)=C5C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H26FN5O4S.ClH/c24-16-11-14-15(22(33)29(21(14)32)17-1-2-19(30)26-20(17)31)12-18(16)27-7-9-28(10-8-27)23(34)13-3-5-25-6-4-13;/h11-13,17,25H,1-10H2,(H,26,30,31);1H
KFKOGFHONWLHKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
923907-50MG | 4065267133201 |