921432
(S,R,S)-AHPC-pyridine-PEG1-piperazine hydrochloride
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-[(2S)-3,3-dimethyl-2-(2-{6-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]pyridin-3-yl}acetamido)butanoyl]-4-hydroxy-N-{[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
VH032
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CC4=CC=C(OCCCN5CCNCC5)N=C4)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
InChI
1S/C36H49N7O5S.ClH/c1-24-32(49-23-40-24)27-9-6-25(7-10-27)20-39-34(46)29-19-28(44)22-43(29)35(47)33(36(2,3)4)41-30(45)18-26-8-11-31(38-21-26)48-17-5-14-42-15-12-37-13-16-42;/h6-11,21,23,28-29,33,37,44H,5,12-20,22H2,1-4H3,(H,39,46)(H,41,45);1H/t28-,29+,33-
NDWOOCSZWCUODV-FQIZLRTDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
921432-50MG | 4065266473254 |