921939
(S,R,S)-AHPC-pyrimidine-piperazine-PEG1-NH2 hydrochloride
Sinonimo/i:
5-{4-[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]piperazin-1-yl}-N-[(2R)-1-[(2R,4S)-4-hydroxy-2-({[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}carbamoyl)pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]pyrimidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
VH032
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C([C@@H]1C[C@H](CN1C([C@H](C(C)(C)C)NC(C2=NC=C(C=N2)N3CCN(CC3)CCOCCN)=O)=O)O)NCC4=CC=C(C=C4)C5=C(N=CS5)C.[xHCl]
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)