Documenti fondamentali
793329
Sigma-Aldrich
Biotin-benzyl-tetrazine
95%
Sinonimo/i:
Biotin-benzyl-tetrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23N7O2S
Peso molecolare:
413.50
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)NCC(C=C3)=CC=C3C4=NN=CN=N4
InChI
1S/C19H23N7O2S/c27-16(4-2-1-3-15-17-14(10-29-15)23-19(28)24-17)20-9-12-5-7-13(8-6-12)18-25-21-11-22-26-18/h5-8,11,14-15,17H,1-4,9-10H2,(H,20,27)(H2,23,24,28)/t14-,15?,17-/m1/s1
GBJXXSUDJUYIIH-XZDBBAETSA-N
Categorie correlate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Biotina ≥99% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
B4501
Biotina
Global Trade Item Number
SKUGTIN
793329-25MG4061833232125
793329-5MG4061833232132