678937
Tris[(1-benzyl-1H-1, 2, 3-triazol-4-yl)methyl]amine
97%
Sinonimo/i:
TBTA
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
132-143 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
InChI
1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?