920851
(S,R,S)-VL285 Phenol-C2-NH2 hydrochloride
Sinonimo/i:
(2S,4R)-N-(2-(2-Aminoethoxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-4-hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
VL285 phenol
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N([C@H](C(N(C2)[C@H](C(NCC3=CC=C(C=C3OCCN)C(SC=N4)=C4C)=O)C[C@H]2O)=O)C(C)C)CC5=C1C=CC=C5.Cl
InChI
1S/C31H37N5O5S.ClH/c1-18(2)27(36-15-22-6-4-5-7-24(22)30(36)39)31(40)35-16-23(37)13-25(35)29(38)33-14-21-9-8-20(12-26(21)41-11-10-32)28-19(3)34-17-42-28;/h4-9,12,17-18,23,25,27,37H,10-11,13-16,32H2,1-3H3,(H,33,38);1H/t23-,25+,27+;/m1./s1
GWGWARKYOYZLCJ-CIAVLQSYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
HaloPROTACS: Use of Small Molecule PROTACs to Induce Degradation of HaloTag Fusion Proteins
Differential PROTAC substrate specificity dictated by orientation of recruited E3 ligase
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
920851-50MG | 4065266173628 |