ABN457
Anti-Peptide YY Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Peptide YY1, PYYPYY-I, Peptide tyrosine tyrosine, Peptide YY(3-36), PYY-II, Peptide YY
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pyy(217212)
rat ... Pyy(287730)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Peptide YY in 10 µg of rat small intestine tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1