Documenti fondamentali
544094
Sigma-Aldrich
Bis(trifluorometano)sulfonimide
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bis(trifluorometilsulfonil)ammina, Litio bistrifluorometansulfonimidato
About This Item
Formula condensata:
CF3SO2NLiSO2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.09
Beilstein:
6625414
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.95% trace metals basis
Punto di fusione
234-238 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il sale litio bis(trifluorometano)sulfonimmide è un reagente di sintesi.
LiTFSI dà prova di conduttività ionica e stabilità elettrochimica elevate. Vien impiegato come additivo elettrolitico in dispositivi di immagazzinamento di energia.
Applicazioni
Il sale di litio bis(trifluorometano)sulfonimide può essere utilizzato nei seguenti studi:
  • Come liquido ionico nella preparazione di elettroliti polimerici gel (GPE) utilizzando la tecnica di casting della soluzione.
  • Per comporre un esclusivo elettrolita non infiammabile, con stabilità termica superiore a 200 °C e un numero di trasferimento estremamente elevato, per le batterie al litio.
  • Come elettrolita per le batterie al Li-O2.
  • Per comporre gli elettroliti polimerici solidi per le batterie al litio.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mario Marinaro et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 4, 665-670 (2013-11-10)
Aprotic rechargeable Li-O2 batteries are currently receiving considerable interest because they can possibly offer significantly higher energy densities than conventional Li-ion batteries. The electrochemical behavior of Li-O2 batteries containing bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (LiTFSI)/tetraglyme electrolyte were investigated by galvanostatic cycling and
Nurul Nadiah Sa'adun et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 254215-254215 (2014-11-29)
Gel polymer electrolytes (GPEs) are developed using poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) [P(VP-co-VAc)] as the host polymer, lithium bis(trifluoromethane) sulfonimide [LiTFSI] as the lithium salt and ionic liquid, and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide [EMImTFSI] by using solution casting technique. The effect of ionic liquid
Dominica H C Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(9), 3327-3331 (2014-02-12)
The flammability of conventional alkyl carbonate electrolytes hinders the integration of large-scale lithium-ion batteries in transportation and grid storage applications. In this study, we have prepared a unique nonflammable electrolyte composed of low molecular weight perfluoropolyethers and bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt.
Enrique D Gomez et al.
Nano letters, 9(3), 1212-1216 (2009-02-06)
Energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM) was used to determine the distribution of lithium ions in solid polymer electrolytes for lithium batteries. The electrolytes of interest are mixtures of bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt and symmetric poly(styrene-block-ethylene oxide) copolymers (SEO). In contrast to
Hangchao Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(37), e2001259-e2001259 (2020-08-01)
Lithium-metal batteries (LMBs) with high energy densities are highly desirable for energy storage, but generally suffer from dendrite growth and side reactions in liquid electrolytes; thus the need for solid electrolytes with high mechanical strength, ionic conductivity, and compatible interface
Articoli
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.