172405
Tetraethylene glycol dimethyl ether
≥99%, cross-linking reagent click chemistry
Sinonimo/i:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethyltetraglycol, Tetraglyme
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tetraethylene glycol dimethyl ether, ≥99%
Densità del vapore
7.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
510 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Impurezze
≤1.0% Water (Karl Fischer)
≤50 ppm Trace peroxide (as H2O2)
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
275-276 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?