933961
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropylether
≥99%, <=10 ppm acid, battery grade
Sinonimo/i:
1,1,2,2-Tetrafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propane, HFE-458, TTE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery manufacturing
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤10 ppm Acid
≤100 ppm Non-volatile residue
≤750 ppm H2O
P. ebollizione
92 °C
Densità
1.54 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
FC(F)(OCC(F)(F)C(F)F)C(F)F
InChI
1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)1-14-5(12,13)3(8)9/h2-3H,1H2
HCBRSIIGBBDDCD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)