281662
Diethylene glycol dimethyl ether
anhydrous, 99.5%
Sinonimo/i:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
370 °F
Limite di esplosione
17.4 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of 3,5-dinitrobenzaldehyde via reduction of 3,5-dinitrobenzoyl chloride using lithium aluminum tri-tert-butoxyhydride.
- Copper-catalyzed cross-coupling of iodoarenes with 4-[2,2,2-trifluoro-1-(trimethylsilyloxy)ethyl]morpholine to form the corresponding trifluoromethyl arenes.
- Conversion of olefins (for eg: (±)-α-pinene) to primary amines (3-pinanamine) via hydroboration-amination reaction.
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Copper(I)-Phen Complex