15220
Bis(trifluoromethane)sulfonimide
purum, ≥95.0% (19F-NMR)
Sinonimo/i:
Bis(trifluoromethanesulfonyl)amine, Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (19F-NMR)
Stato
solid
Punto di fusione
52-56 °C
61-65 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As catalyst during the polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane in the presence of hexamethyldisiloxane.
- As efficient catalyst in the synthesis of various non-reducing disaccharides, via ketopyranosylation of 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-C-methyl-D-hexopyranoses.
- Starting material for preparing the N-fluoro derivative, a reactive fluorinating agent.
- As a component of solid polymer electrolytes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)