Documenti fondamentali
765945
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12F6N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
132-136 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.C2F6NO4S2/c1-5(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-4H3;/q+1;-1
JTCSZQBQVDPVMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
765945-1G4061826736197
765945-5G4061833565308