86838
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulfonimidate
for electronic purposes, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for electronic purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (qNMR)
≥99.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
90-95 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
CFAPFDTWIGBCQK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- The cohesive properties and pyrolysis mechanism of an aprotic ionic liquid tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide.: This study investigates the cohesive properties and thermal decomposition mechanism of tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, providing insights into its stability and potential applications in analytical and materials chemistry (Liu et al., 2023).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ionic Liquids for Electrochemical Applications