86879
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for electrochemical analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (CHN)
≥99.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
244-246 °C (lit.)
Solubilità
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?