Documenti fondamentali
753122
Sigma-Aldrich
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide)
95%
Sinonimo/i:
Ca(NTf2)2, Calcium triflimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4CaF12N2O8S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
600.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ca]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ca/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Calcium(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) also known as Calcium triflimide (Ca(NTf2)2), is widely employed as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It facilitates a range of transformations, including Friedel-Crafts alkylation and sulfonamide synthesize.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
753122-1G4061832907581