Documenti fondamentali
T19550
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Tetramethylammonium fluoroborate, [Me4N][BF4]
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.95
Beilstein:
3715404
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in